Documentos
92361
Sigma-Aldrich
Clorotrimetilsilano
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Cloreto de trimetilsilil, TMCS, Trimetilclorosilano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCl
Número CAS:
Peso molecular:
108.64
Beilstein:
1209232
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
6.4 %
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
57 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O clorotrimetilsilano é um composto cloro-organossilano utilizado principalmente em reações de sililação.
Aplicação
O clorotrimetilsilano foi usado para silanizar uma superfície de vidro para torná-la mais hidrofóbica. Ele pode ser utilizado em combinação com o hexametildisilazano para proteção de alcoóis por meio da formação de éteres de trimetilsilil por reação de sililação. Também usado na glicosilação de Fisher
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 261-261 (2014)
Thermal analysis of disulfonated poly (arylene ether sulfone) plasticized with poly (ethylene glycol) for membrane formation.
Oh HJ, et al.
Polymer, 55(1), 235-247 (2014)
Use of organosilicon reagents as protective groups in organic synthesis.
Lalonde M & Chan TH.
Synthesis, 1985(09), 817-845 (1985)
Yongju Kwon et al.
Nature communications, 11(1), 3127-3127 (2020-06-21)
Magic-sized clusters (MSCs) can be isolated as intermediates in quantum dot (QD) synthesis, and they provide pivotal clues in understanding QD growth mechanisms. We report syntheses for two families of heterogeneous-atom-incorporated InP MSCs that have chlorine or zinc atoms. All
Yuma Komata et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(22), 3225-3233 (2016-10-21)
Alkoxychlorosilanes are scientifically and industrially important toward preparing silicone and silica as well as preparation of siloxane-based nanomaterials by stepwise reactions of Si-OR (R=alkyl) and Si-Cl groups. Intermolecular exchange of alkoxy and chloro groups between alkoxysilanes and chlorosilanes (functional group