Documentos Principais
185248
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
99%
Sinônimo(s):
3-Acetoxy-1-propene
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1742050
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
eCl@ss:
39022118
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
103-104 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4