A30702
Allyl chloride
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
3-Chloro-1-propene, Chlorallylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Lim. expl.
11.2 %
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
44-46 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
chave InChI
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 1-Allyl-2-alkynylbenzene derivatives through allylalkynylation of in situ generated benzynes.
- α,ω-Difunctional intermediates by reacting with fatty acid methyl esters using ruthenium catalysts.
- Homoallylic alcohols through Sn/I2 catalyzed Barbier-type allylation reactions of carbonyl compounds.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?