Documentos Principais
8.20554
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Allyl acetate, Acetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
209-734-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
27.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
374 °C
potência
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1021 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.1-13.0 % (v/v)
p.e.
103-104 °C/1013 mbar
pf
-96 °C
temperatura de transição
flash point 6 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC=C)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup