Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
569747
Sigma-Aldrich
Catalisador de Grubbs® M204
Grubbs Catalyst® M204
Umicore
Sinônimo(s):
(1,3-Bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidinilideno) dicloro (fenilmetileno) (triciclo-hexilfosfina) rutênio, Benzilideno [1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidinilideno] dicloro (triciclo-hexilfosfina) rutênio, Catalisador de Grubbs® 2ª geração, Catalisador de Grubbs® M2a (C848), Dicloro [1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidinilideno](benzilideno)(triciclo-hexilfosfina) rutênio (II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H65Cl2N2PRu
Número CAS:
Peso molecular:
848.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
pf
143.5-148.5 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1N2CCN(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C2=[Ru](Cl)(Cl)=CC4=CC=CC=C4.P(C5CCCCC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
FCDPQMAOJARMTG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
O catalisador de Grubbs® M204 pode ser usado como catalisador para metátese de fechamento de anel (MFA), metátese cruzada e polimerização via metátese por abertura de anel (ROMP).[1][2][3] Ele também é usado para sintetizar olefinas trissubstituídas com excelente tolerância e seletividade de grupo funcional por meio de reações de metátese cruzada e metátese de fechamento de anel.[4][5]
Ele também pode ser usado como catalisador:
  • Para sintetizar cumarinas a partir de compostos fenólicos via MFA.[1]
  • Para clivar vic-dióis secundários (E)-alilo em aldeídos.[6]
Para usos em pequena escala e alto rendimento, o produto também está disponível como ChemBeads (919764)
Saiba mais sobre nossos catalisadores de metátese
Informações legais
Produto da Umicore
Licença de Produto
Este produto, sua fabricação ou uso, é objeto de uma ou mais patentes dos EUA concedidas ou pendentes (e equivalentes estrangeiras) de propriedade ou controladas pela Umicore PMC. A compra deste produto da Umicore PMC através da Sigma-Aldrich, suas filiis ou seus distribuidores autorizados transmite ao comprador uma licença limitada, única, não exclusiva, intransferível e não imputável. O uso deste produto pelo comprador pode infringir patentes de propriedade ou controladas por terceiros. É de inteira responsabilidade do comprador garantir que o uso do produto não viole os direitos de patente de terceiros ou exceda o escopo da licença concedida por meio deste.
Para obter mais informações sobre o produto, consulte seu contato local da Umicore PMC em http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly selective cross-metathesis with phenyl vinyl sulphone using the `second generation?Grubbs? catalyst
Grela K and Bieniek M
Tetrahedron Letters, 42(36), 6425-6428 (2001)
Synthesis of coumarins by ring-closing metathesis using Grubbs? catalyst
Van Tuyen N, et al.
Tetrahedron Letters, 44(22), 4199-4201 (2003)
D L Wright et al.
Organic letters, 3(26), 4275-4277 (2002-01-11)
The ring-opening cross-metathesis of oxabicyclo[3.2.1]octene derivatives provides a convenient method for preparing differentially substituted 4-pyrones. The major competing reaction is the ring-opening metathesis polymerization of the bridged olefin. Studies on this reaction have shown that substituents on the bicyclic alkene
A modified three-field technique for breast treatment.
Svensson GK, et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 6(6), 689-694 (1980)
Novel cleavage of (E)-allyl vic-diols to aldehydes using the 2nd-generation Grubbs catalyst
H Chunguang and U Daisuke
Tetrahedron Letters, 49(49), 6988-6990 (2008)
Artigos
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Protocolos
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Conteúdo relacionado
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What benefits does Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation, have over other olefin metathesis catalysts?
    1 answer
    1. Grubbs' Catalysts are extraordinarily versatile.  They tolerate other functional groups in the alkene and are compatible with a wide range of solvents.
      Helpful?
  4. Is it necessary to handle Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation, under inert atmosphere?
    1 answer
    1. The Grubbs Catalyst is air sensitive.  Therefore, we do recommend to handle and store under nitrogen atmosphere.
      Helpful?
  5. What types of reactions is Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation, used in?
    1 answer
    1. It is often used in organic synthesis to achieve olefin cross-metathesis, ring-opening metathesis polymerization (ROMP), and ring-closing metathesis.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the difference between the First and Second Generation Grubbs Catalyst?
    1 answer
    1. The Second Generation Catalyst has the same uses in organic synthesis as the First Generation Catalyst, but it has a higher activity.
      Helpful?
  8. How do I order larger quantities of Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation?
    1 answer
    1. Commercial quantities are available directly from Materia.  Their phone number is 626-584-8400, or their e-mail address is [email protected].
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review