Documentos Principais
678201
Sigma-Aldrich
Allyl methyl ether
97%
Sinônimo(s):
3-Methoxy-1-propene
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.3803
p.e.
42-43 °C/760 mmHg
densidade
0.768 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-20.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -28.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Octyne 97%
Sigma-Aldrich
244465
1-Octyne
2-propanol suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-propanol
Metanol suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol