157147
Valeroyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Pentanoic acid chloride, n-Butanecarbonyl chloride, n-Pentanoyl chloride, n-Valeryl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
pb
125-127 °C (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter