Documentos Principais
175188
Sigma-Aldrich
Cyclopentene oxide
98%
Sinônimo(s):
1,2-Epoxycyclopentane, 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
102495
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)