Documentos Principais
361445
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.868,00
R$ 1.868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.868,00
About This Item
Fórmula linear:
C5H8(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
pf
54-56 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
chave InChI
VCVOSERVUCJNPR-RFZPGFLSSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Sweetness sensor with lipid/polymer membranes: response to various sugars.
Toyota K, et al.
Sensors and Materials, 23(8), 475-482 (2011)
Mancel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(2), 80-85 (2000-01-07)
In this study, ion-molecule reactions using chemical ionization in the positive ion mode using dimethyl ether, acetonitrile and 2-S-pyrrolidinemethanol as reagent gases have been used to distinguish between cis- and trans-1,2-cyclopentanediol and cis- and trans-1,2-cyclohexanediol. In the gas phase, the