Documentos Principais
29823
Sigma-Aldrich
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
cis-3,5-Dihydroxy-1-cyclopentene
Selecione um tamanho
2.5 G
R$ 5.669,00
R$ 5.669,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.5 G
R$ 5.669,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
2039395
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 5.669,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
pf
55-59 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
chave InChI
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
Aplicação
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol is an important building block for the synthesis of natural products with cyclopentanoid structure elements.[1] It was used in preparation of key intermediates of prostaglandin synthesis.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)