Documentos Principais
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanediol
98%
Sinônimo(s):
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
About This Item
Fórmula linear:
C5H8(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1901117
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
p.e.
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
pf
24-28 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
chave InChI
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors