Documentos Principais
8.21862
Sigma-Aldrich
Epoxycyclohexane
for synthesis
Sinônimo(s):
Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
206-007-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
335 °C
potência
1060 mg/kg LD50, oral (Rat)
612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-6.5 % (v/v)
p.e.
131-132 °C/1013 hPa
pf
-27 °C
temperatura de transição
flash point 24 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C2C1CCCC2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Enantioselective Sensing for Catalyst Screening: A study discussed the use of epoxycyclohexane in the development of enantioselective sensing approaches, demonstrating its application in fluorous phase for high-throughput catalyst screening, crucial for pharmaceutical and fine chemical industries (Wu et al., 2021).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup