Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
102-103 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H]2CC3OC3(C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8?,10?/m1/s1
chave InChI
NQFUSWIGRKFAHK-BGPATTHWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup