164488
Sodium deuteroxide solution
30 wt. % in D2O, 99 atom % D
Sinônimo(s):
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
30 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.4039
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter