372072
Sodium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
40 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.418
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Aplicação
- As a deuterated solvent to measure the extent of hydrolysis of CEE (creatine ethyl ester) by NMR spectroscopy.
- To prepare deuterated THPM (tetrahydropyrimidine).
- To study the preparation, stability and biodegradability of surface-active amide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1