Documentos
176761
Sigma-Aldrich
Potassium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinônimo(s):
Potassium hydroxide-d solution
About This Item
Fórmula linear:
KOD
Número CAS:
Peso molecular:
57.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
forma
liquid
concentração
40 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.411
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder