Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Dideuterosulfuric acid solution
About This Item
Fórmula linear:
D2SO4/D2O
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352322
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
Formulário
liquid
concentração
96-98 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.4175
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Aplicação
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in