Documentos Principais
15131
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinônimo(s):
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.281,00
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.281,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H33N3O8
Número CAS:
Peso molecular:
443.49
Beilstein:
1559007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
atividade óptica
[α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H33N3O8/c1-19(2,3)29-17(27)21-12-8-7-9-13(22-18(28)30-20(4,5)6)16(26)31-23-14(24)10-11-15(23)25/h13H,7-12H2,1-6H3,(H,21,27)(H,22,28)/t13-/m0/s1
chave InChI
IQVLXQGNLCPZCL-ZDUSSCGKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Courtney C Cocilova et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 50(1), 33-44 (2019-05-24)
Harmful algal blooms (HABs) occur when excess nutrients allow dinoflagellates to reproduce in large numbers. Marine animals are affected by blooms when algal toxins are ingested or inhaled. In the Gulf of Mexico, near annual blooms of Karenia brevis release
Haopeng Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 1692-1692 (2018-04-29)
Protein glycosylation is ubiquitous in biological systems and essential for cell survival. However, the heterogeneity of glycans and the low abundance of many glycoproteins complicate their global analysis. Chemical methods based on reversible covalent interactions between boronic acid and glycans