Documentos Principais
17290
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.509,00
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.509,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
404.89
Beilstein:
8663370
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N2O4.ClH/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
chave InChI
MVMZFAIUUXYFGY-FYZYNONXSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Zahraa Youssef et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-19)
This study describes the employment of gold nanorods (AuNRs), known for their good reputation in hyperthermia-based cancer therapy, in a hybrid combination of photosensitizers (PS) and peptides (PP). We report here, the design and the synthesis of this nanosystem and
Pia Lazki-Hagenbach et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
The identification of the Mas-related G-protein-coupled receptors (Mrgpr) as targets of diverse stimuli of mast cells (MCs), including neuropeptides and pseudo-allergy causing drugs, has placed these receptors at a prime position in MC research. However, the species-dependent diversity of these