Documentos Principais
41996
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution
~0.6 M in DMF, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N4O
Número CAS:
Peso molecular:
136.11
Beilstein:
1211115
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution, ~0.6 M in DMF
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Addition Reactions
concentração
~0.6 M in DMF
Impurezas
<1.0% water
índice de refração
n20/D 1.441
densidade
0.978 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
On1nnc2cccnc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-9-5-4(7-8-9)2-1-3-6-5/h1-3,10H
chave InChI
FPIRBHDGWMWJEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution, also known as 3H-[1,2,3]-triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, is a benzotriazolic additive that is commonly used as a coupling reagent for amino acids and peptides. It is also used to minimize epimerization. [1] [2]
Aplicação
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution is used as a reagent in the solid-phase synthesis of chiral peptide nucleic acids. [3]
Outras notas
Coupling additive for efficient racemization-free coupling in peptide synthesis;[4][5][6] segment coupling.[7]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Oxyma Pure Novabiochem&#174;
Sigma-Aldrich
8.51086
Oxyma Pure
PyOxim 98%
Sigma-Aldrich
728462
PyOxim
PyOxim Novabiochem&#174;
Sigma-Aldrich
8.51095
PyOxim
COMU&#174; 97%
Sigma-Aldrich
712191
COMU®
Y. Nishiyama et al.
Tetrahedron Letters, 42, 8789-8789 (2001)
L.A. Carpino et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3561-3561 (1995)
L.A. Carpino, A. El-Faham
Tetrahedron, 55, 6813-6813 (1999)
Simone Di Micco et al.
Frontiers in chemistry, 8, 628609-628609 (2021-02-02)
The most severe outcome of COVID-19 infection is the development of interstitial pneumonia causing acute lung injury (ALI) and/or acute respiratory distress syndrome (ARDS), both responsible for the infected patients' mortality. ALI and ARDS are characterized by a leakage of
Synthesis of chiral peptide nucleic acids using Fmoc chemistry
Yun W and Jie-Cheng X
Tetrahedron, 57, 8107-8113 (2001)