914088
N6-((2-Azidoethoxy)carbonyl)-L-lysine hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-2-amino-6-((2-azidoethoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, Clickable amino acid for bioconjugation, H-L-Lys(EO-N3)-OH HCl, Lysine-azide, UAA crosslinker
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=NCCOC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)O.C
InChI
1S/C9H17N5O4.CH4/c10-7(8(15)16)3-1-2-4-12-9(17)18-6-5-13-14-11;/h7H,1-6,10H2,(H,12,17)(H,15,16);1H4/t7-;/m0./s1
chave InChI
LQERWAMRZNEGIE-FJXQXJEOSA-N
Aplicação
Outras notas
Semisynthesis of an Active Enzyme by Quantitative Click Ligation
A Robust and Quantitative Reporter System To Evaluate Noncanonical Amino Acid Incorporation in Yeast
An orthogonalized platform for genetic code expansion in both bacteria and eukaryotes
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)