Principaux documents
CLS3516
Plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC
size 6 wells, clear, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NA.75
Matériaux:
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
Taille:
6 wells
Diam. des puits:
34.8 mm
Volume des puits:
16.8 mL
Volume de travail par puits:
1.9-2.9 mL
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
skirt
Matériaux
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
Description
growth area 9.5 cm2
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 50 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3516
Taille
6 wells
Diam. des puits
34.8 mm
Volume des puits
16.8 mL
Volume de travail par puits
1.9-2.9 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Application
Les plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC ont été utilisées :
  • pour cultiver des cellules SaOS-2.
  • pour développer des lignées cellulaires stables.
  • pour ensemencer et différencier des cellules en vue d'une amplification en chaîne par polymérase en temps réel après transcription inverse (RT-PCR).
Caractéristiques et avantages
  • Fonds plats pour une meilleure stabilité.
  • Produit spécialement traité pour favoriser l'adhésion cellulaire.
  • Stérilité assurée par exposition à un rayonnement gamma.
  • Produit exempt de pyrogènes, garantissant un environnement sûr pour les cellules en culture.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Emad Tolba et al.
Journal of materials chemistry. B, 4(3), 376-386 (2016-01-21)
In human bone, amorphous calcium carbonate (ACC) is formed as a precursor of the crystalline carbonated apatite/hydroxyapatite (HA). Here we describe that the metastable ACC phase can be stabilized by inorganic polyphosphate (polyP) that is also used as a phosphate
Chintha Lankatillake et al.
Plant methods, 17(1), 3-3 (2021-01-08)
Enzyme assays have widespread applications in drug discovery from plants to natural products. The appropriate use of blanks in enzyme assays is important for assay baseline-correction, and the correction of false signals associated with background matrix interferences. However, the blank-correction
Nhan Huynh et al.
Genome biology, 21(1), 279-279 (2020-11-19)
Advances in CRISPR technology have immensely improved our ability to manipulate nucleic acids, and the recent discovery of the RNA-targeting endonuclease Cas13 adds even further functionality. Here, we show that Cas13 works efficiently in Drosophila, both ex vivo and in
S Decembrini et al.
Scientific reports, 10(1), 10275-10275 (2020-06-26)
The development of improved methods to culture retinal organoids is relevant for the investigation of mechanisms of retinal development under pathophysiological conditions, for screening of neuroprotective compounds, and for providing a cellular source for clinical transplantation. We report a tissue-engineering
Dakota B Ward et al.
International journal of molecular sciences, 20(17) (2019-08-24)
Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) is the third most common cause of hospital associated kidney damage. Potential mechanisms of CI-AKI may involve diminished renal hemodynamics, inflammatory responses, and direct cytotoxicity. The hypothesis for this study is that diatrizoic acid (DA)