Principaux documents
CLS3471
Plaque multi-puits à adhérence ultra faible Corning® Costar®
size 6 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Synonyme(s) :
6 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
24 EA
696,00 €
696,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
696,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
696,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
clear wells
flat bottom clear
polystyrene
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
Conditionnement
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3471
Taille
6 well
Superficie
9.5 cm2 , cell growth area (cm2)
Volume des puits
16.8 mL
Volume de travail par puits
1.9-2.9 mL
Puits
6 wells
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Plaques multi-puits à adhérence ultra faible Corning Costar
  • Les plaques à adhérence ultra faible comportent une couche d′hydrogel fixée par liaisons covalentes qui inhibe efficacement l′adhérence cellulaire.
  • La surface réduit au minimum l′adsoprtion des protéines, l′activation des enzymes et l′activation cellulaire.
  • La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable.
  • Des couvercles non réversibles équipés de bagues de condensation permettent de réduire les contaminations.
  • Des codes alphanumériques individuels permettent d′identifier les puits.
  • L′encombrement uniforme permet un empilement facile.
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Angelo Canciello et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 135-135 (2020-04-08)
Amniotic membrane (AM) is considered an important medical device with many applications in regenerative medicine. The therapeutic properties of AM are due to its resistant extracellular matrix and to the large number of bioactive molecules released by its cells. An
Kiera L Clayton et al.
Cell host & microbe, 29(3), 435-447 (2021-02-12)
Natural killer (NK) cells are innate cytolytic effectors that target HIV-infected CD4+ T cells. In conjunction with antibodies recognizing the HIV envelope, NK cells also eliminate HIV-infected targets through antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). However, how these NK cell functions impact infected
Articles
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Protocoles
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.