Principaux documents
P4417
Sigma-Aldrich
Solution tampon phosphate
tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Synonyme(s) :
PBS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
Solution tampon phosphate, tablet
Forme
tablet
Niveau de qualité
Conditions de stockage
dry at room temperature
Couleur
white
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
Description générale
La solution saline tamponnée au phosphate (PBS, Phosphate-Buffered Saline) est une solution tampon largement utilisée dans la recherche en biologie, où elle est appréciée pour sa polyvalence et ses propriétés essentielles. En particulier, son isotonicité reproduit étroitement le pH, l'osmolarité et les concentrations ioniques du corps humain, ce qui la rend non toxique pour les cellules. Cette caractéristique essentielle est cruciale pour diverses procédures de biologie cellulaire, notamment le lavage en douceur des cellules, le transport en toute sécurité des tissus et la dilution précise des cellules et des réactifs. Ces applications contribuent à préserver la viabilité des cellules et à établir un environnement physiologique propice. Le pouvoir tampon du PBS, assuré par l'équilibre phosphate-acide phosphorique, crée un environnement de pH stable crucial pour optimiser l'activité des enzymes et divers processus biologiques. Le PBS est ainsi le choix idéal pour les tâches telles que la préparation de réactifs, la dialyse de protéines et l'immunohistochimie, garantissant la reproductibilité et la fiabilité des résultats expérimentaux.
Au-delà de la biologie cellulaire, le PBS fait preuve de polyvalence, par exemple avec la création de tampons ELISA sur mesure pour optimiser les interactions anticorps-antigène. Il constitue également un tampon de migration reconnu pour la chromatographie d'affinité avec protéine A/G, facilitant la purification des anticorps en s'appuyant sur leur fixation à un antigène spécifique. En hématologie et en biochimie, le PBS a un rôle déterminant car il assure un lavage efficace des cellules et des tissus. En résumé, le PBS se démarque comme un outil indispensable tant dans la recherche en biologie qu'en biochimie, garantissant isotonicité, pouvoir tampon, simplicité et stabilité. Ses différentes applications en biologie cellulaire, dans la préparation de réactifs, la purification de protéines et divers tests biologiques montrent à quel point il fait progresser les connaissances scientifiques et notre compréhension.
Application
Le tampon phosphate salin a été utilisé dans les applications suivantes :
  • production d'hydrocolloïdes à nanoparticules de platine (NP-Pt)
  • lavage d'échantillons de sang et de platines de microscope avant microscopie électronique à balayage (MEB)
  • préparation d'une solution d'agglutinine de germe de blé (WGA) marquée par une lectine fluorescente
  • dilution de l'anticorps de capture lors d'un test ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
  • mise en suspension de culots cellulaires lors d'une centrifugation
  • techniques de dosage immunologique
Caractéristiques et avantages
  • Produit de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Peut être ajouté aux tampons de biologie et de biochimie.
  • Forte solubilité dans l'eau.
Reconstitution
Un comprimé dissous dans 200 ml d'eau désionisée produit du tampon phosphate 0,01 M, du chlorure de potassium 0,0027 M et du chlorure de sodium 0,137 M, pH 7,4, à 25 °C.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Michaelis et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(31), 6694-6704 (2019-07-11)
Although successful in the structural determination of ordered biomolecules, the spectroscopic investigation of oligopeptides in solution is hindered by their complex and rapidly changing conformational ensemble. The measured circular dichroism (CD) spectrum of an oligopeptide is an ensemble average over
Structural damage of chicken red blood cells exposed to platinum nanoparticles and cisplatin.
Kutwin M et al
Nanoscale Research Letters, 9(1), 257-257 (2014)
Lipid rafts in the bovine milk fat globule membrane revealed by the lateral segregation of phospholipids and heterogeneous distribution of glycoproteins.
Lopez C et al
Food Chemistry, 120.1, 22-33 (2010)
Wenwen Yu et al.
Food chemistry, 241, 493-501 (2017-09-30)
The conversion of barley starch to sugars is a complex enzymic process. Most previous work concerned the biotechnical aspect of in situ barley enzymes. However, the interactions among the macromolecular substrates and their effects on enzymic catalysis has been little
Simon C Drew et al.
PloS one, 5(12), e15875-e15875 (2011-01-07)
The amyloid-β (Aβ) peptide is the primary component of the extracellular senile plaques characteristic of Alzheimer's disease (AD). The metals hypothesis implicates redox-active copper ions in the pathogenesis of AD and the Cu(2+) coordination of various Aβ peptides has been
Articles
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocoles
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Afficher tout