CLS3524
Plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 100 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3524
Taille
24 wells
Volume des puits
3.4 mL
Volume de travail par puits
0.38-0.57 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Specially treated to promote optimalcell attachment.
- Ensured sterility through gammairradiation.
- Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
- Certified non-pyrogenic