Principaux documents
CLS3526
Plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
50 EA
192,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
192,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
Taille:
24 wells
Diam. des puits:
15.6 mm
Volume des puits:
3.4 mL
Volume de travail par puits:
0.38-0.57 mL
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
skirt
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
Description
growth area 1.9 cm2
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 1 (individually wrapped)
case of 50 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3526
Taille
24 wells
Diam. des puits
15.6 mm
Volume des puits
3.4 mL
Volume de travail par puits
0.38-0.57 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Articles
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.