Principaux documents
CLS3598
Microplaques à 96 puits avec traitement TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonyme(s) :
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
100 EA
399,00 €
399,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
399,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
399,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Description
Flat Bottom, Polystyrene, 5 per Bag, with Lid, Sterile
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 3598
Taille
75-200 μL
96 wells
Diam. des puits
6.4 mm
Volume des puits
360 μL
Volume de travail
0.1-0.2 mL
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
  • Flat bottoms with 360 μL total volume
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC