Principaux documents
D5796
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate and ʟ-glutamine, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Ce milieu DMEM à teneur élevée en glucose (« DMEM-Hi ») est un milieu complet 1x sans facteurs de supplémentation (modifications courantes) tels que L-alanyl-L-glutamine, HEPES ou pyruvate de sodium. Il diffère de la formulation DMEM-Hi d′origine en ce que le pyridoxal a été remplacé par de la pyridoxine. Le pyridoxal est un constituant instable des milieux.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Refael Minnes et al.
Scientific reports, 7(1), 4381-4381 (2017-07-01)
The vast majority of cancer related deaths are caused by metastatic tumors. Therefore, identifying the metastatic potential of cancer cells is of great importance both for prognosis and for determining the correct treatment. Infrared (IR) spectroscopy of biological cells is
Kai-Liang Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 12, 6515-6523 (2019-10-17)
The efficacy of traditional therapies for oral carcinoma (OC) is limited. Oncolytic adenovirus, a novel strategy of cancer therapy, shows potential use in OC treatment. However, its clinical application is limited by pre-existing neutralizing antibodies. Thus, this study aimed to
Tomoyuki Muroi et al.
Reproduction (Cambridge, England), 154(6), 755-764 (2017-09-16)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) participate in diverse physiological functions and are promising targets for drug discovery. However, there are still over 140 orphan GPCRs whose functions remain to be elucidated.
Saabah B Mahbub et al.
Scientific reports, 7(1), 15792-15792 (2017-11-19)
Bioimaging using endogenous cell fluorescence, without any external biomarkers makes it possible to explore cells and tissues in their original native state, also in vivo. In order to be informative, this label-free method requires careful multispectral or hyperspectral recording of
Anna L Greenshields et al.
Molecular carcinogenesis, 56(1), 75-93 (2016-02-16)
Ovarian cancer is a leading cause of cancer-related death in women and the most lethal gynecological malignancy in the developed world. The morbidity and mortality of ovarian cancer underscore the need for novel treatment options. Artesunate (ART) is a well-tolerated
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Contenu apparenté
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.