Principaux documents
M2279
Sigma-Aldrich
Milieu essentiel minimum d′Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
MEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Milieu essentiel minimum d′Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu essentiel minimum de Eagle (MEM) est l'un des milieux de culture cellulaire de synthèse les plus largement utilisés. Il contient de plus grandes concentrations d'acides aminés, de sorte qu'il se rapproche davantage de la composition protéique des cellules de mammifères mises en culture. Le MEM est utilisé pour cultiver une grande variété de cellules en monocouches et de lignées cellulaires adhérentes, comme les fibroblastes, en présence de sérum de veau fœtal (FBS), de sérum de veau ou de sérum de cheval.
Application
Le milieu essentiel minimum de Eagle a été utilisé pour cultiver :
  • des explants de feuillets de valvule aortique.
  • des cellules d‘une lignée cellulaire de cancer du foie humain (HepG2).
  • des astrocytes dérivés de progéniteurs (PDA) cérébraux fœtaux humains.
  • une lignée cellulaire de cancer du sein (MCF-7).
  • une lignée cellulaire de glioblastome humain (T98G).
Notes préparatoires
À compléter avec 0,292 g/l de L-glutamine.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qingyun Li et al.
Neuron, 101(2), 207-223 (2019-01-05)
Microglia are increasingly recognized for their major contributions during brain development and neurodegenerative disease. It is currently unknown whether these functions are carried out by subsets of microglia during different stages of development and adulthood or within specific brain regions. Here
Winston X Yan et al.
Nature communications, 8, 15058-15058 (2017-05-13)
Precisely measuring the location and frequency of DNA double-strand breaks (DSBs) along the genome is instrumental to understanding genomic fragility, but current methods are limited in versatility, sensitivity or practicality. Here we present Breaks Labeling In Situ and Sequencing (BLISS)
Kaisa-Emilia Makkonen et al.
Journal of virology, 87(20), 11148-11159 (2013-08-09)
Baculoviruses are insect-specific viruses commonly found in nature. They are not able to replicate in mammalian cells but can transduce them when equipped with an appropriate mammalian cell active expression cassette. Although the viruses have been studied in several types
Emily R Trzeciak et al.
Cells, 11(6) (2022-03-26)
The cellular composition of the tumor microenvironment, including tumor, immune, stromal, and endothelial cells, significantly influences responses to cancer therapies. In this study, we analyzed the impact of oxidative stress, induced by cold atmospheric plasma (CAP), on tumor cells, T
Luciano A Masullo et al.
Nature communications, 9(1), 3281-3281 (2018-08-18)
The theoretically unlimited spatial resolution of fluorescence nanoscopy often comes at the expense of time, contrast and increased dose of energy for recording. Here, we developed MoNaLISA, for Molecular Nanoscale Live Imaging with Sectioning Ability, a nanoscope capable of imaging
Articles
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.