Principaux documents
T3924
Sigma-Aldrich
Solution de trypsine-EDTA
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Synonyme(s) :
Cell dissociation enzyme
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.78
Source biologique
Porcine
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Poids mol.
23.4 kDa
Concentration
1 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impuretés
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-9.0
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
La trypsine sert généralement à détacher les cellules adhérentes d'une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour dissocier les cellules de leur substrat dépend essentiellement de leur type et de l'âge de la culture.
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. La vitesse d′hydrolyse de cette réaction diminue si l′un ou l′autre côté du site de clivage comporte un résidu acide, et l′hydrolyse est interrompue si un résidu de proline se trouve du côté carboxyle du site de clivage. L′activité trypsine est optimale à pH 7-9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide des dérivés synthétiques des acides aminés. L′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine pour servir d′agent chélateur, afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui dissimulent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′élimination de ces ions augmente l′activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéase à sérine, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Composants
La trypsine se compose d′un polypeptide à chaîne unique de 223 résidus acides aminés, produits par l′élimination de l′hexapeptide N-terminal présent sur le trypsinogène qui est clivé au niveau de la liaison peptidique Lys-Ile. La séquence d′acides aminés est réticulée par 6 ponts disulfure. Il s′agit de la forme native de la trypsine, la bêta-trypsine. La bêta-trypsine peut être autolysée, avec un clivage au niveau du résidu Lys-Ser, pour produire de l′alpha-trypsine. La trypsine fait partie de la famille des protéases à sérine.
Attention
Ce produit est conservé à l′état congelé entre -10 et -40 °C. Il convient d′éviter les cycles de congélation et de décongélation.
Notes préparatoires
Ce produit contient du rouge de phénol. L′emballage est susceptible de contenir une certaine quantité de dioxyde de carbone du fait de la glace carbonique ajoutée pour l′expédition. Ce CO2 peut passer en solution et abaisser légèrement le pH, donnant une coloration orange plutôt que rosâtre. La solution orange peut être utilisée sans problème. Il est également possible d′ajuster le pH avec de l′hydroxyde de sodium. L'incubation de cellules avec une concentration de trypsine trop élevée pendant une durée prolongée peut endommager les membranes cellulaires et tuer les cellules. Il est recommandé de solubiliser la trypsine ou de la diluer à partir d′une solution concentrée en utilisant une solution saline tamponnée dépourvue d′ions Ca2+ ou Mg2+.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shiva Hamidian Jahromi et al.
Stem cells and development, 27(1), 44-54 (2017-11-11)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) induced protein 6 is a major anti-inflammatory mediator released by activated mesenchymal stromal cells (MSCs). Neonatal MSCs are considered more metabolically active than cells derived from adult tissues, and potentially less heterogeneous. We hypothesized that
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Ayşe Kübra Karaboğa Arslan et al.
Nutrients, 10(6) (2018-05-26)
The aim of this study is to investigate the potential inhibitory effect of α-chaconine and α-solanine on RL95-2 estrogen receptor (ER) positive human endometrial cancer cell line and to identify the effect of these glycoalkaloids on the Akt signaling and
Zhiguo He et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(15), 6639-6651 (2016-12-08)
Engineered corneal endothelial grafts able to provide numerous functional endothelial cells for the restoration of corneal transparency would be a worthwhile way of replacing donor tissue, which is extremely scarce. The grafts are simply constructed: a biocompatible thin and transparent
Kaja Lund et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 187-187 (2017-12-21)
Development of resistance to 5-fluorouracil (5-FU) is a major problem in treatment of various cancers including pancreatic cancer. In this study, we reveal important resistance mechanisms and photochemical strategies to overcome 5-FU resistance in pancreatic adenocarcinoma. 5-FU resistant (5-FUR), epithelial-to-mesenchymal-like
Articles
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Protocoles
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Afficher tout