Documents
G7513
Sigma-Aldrich
L-glutamine solution
200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Glavamin, Levoglutamide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
300
400
Gamme de produits
BioXtra
Forme
solution
Concentration
200 mM
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
Description générale
La L-glutamine est un acide aminé essentiel qui sert d'importante source d'énergie aux cellules en culture et constitue un composant crucial des milieux de culture. La L-glutamine est très stable sous forme de poudre sèche ou de solution congelée. Elle se dégrade toutefois assez rapidement dans les milieux liquides et les solutions mères. L'atteinte de performances cellulaires optimales nécessite généralement l'ajout, au milieu, d'un supplément en L-glutamine avant utilisation.
Application
La L-glutamine est un acide aminé essentiel et un élément crucial des milieux de culture, où il constitue une source d'énergie importante pour les cellules. Pour atteindre des performances cellulaires optimales, il est généralement nécessaire de supplémenter le milieu en L-glutamine avant utilisation.
Notes préparatoires
Produit préparé dans de l'eau de qualité culture cellulaire.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Boris Redko et al.
Oncotarget, 8(1), 757-768 (2016-10-22)
The newly discovered short (9 amino acid) non-RGD S-S bridged cyclic peptide ALOS-4 (H-cycl(Cys-Ser-Ser-Ala-Gly-Ser-Leu-Phe-Cys)-OH), which binds to integrin αvβ3 is investigated as peptide carrier for targeted drug delivery against human metastatic melanoma. ALOS4 binds specifically the αvβ3 overexpressing human metastatic
Nara Shin et al.
Environmental science. Processes & impacts, 21(8), 1342-1352 (2019-05-03)
In this study, we investigated the airborne particles released during paper printing and paper shredding processes in an attempt to characterize and differentiate these particles. Particle characteristics were studied with real time instruments (RTIs) to measure concentrations and with samplers
Zlata Vershinin et al.
The Journal of biological chemistry, 291(13), 6786-6795 (2016-02-05)
Lysine methylation of non-histone proteins has emerged as a key regulator of many cellular functions. Although less studied than other post-translational modifications such as phosphorylation and acetylation, the number of known methylated non-histone proteins is rapidly expanding. We have identified
Miguel Pérez-Garrastachu et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 8(5), 515-533 (2017-07-12)
Nucleoporins are the main components of the nuclear-pore complex (NPC) and were initially considered as mere structural elements embedded in the nuclear envelope, being responsible for nucleocytoplasmic transport. Nevertheless, several recent scientific reports have revealed that some nucleoporins participate in
Ofir Cohn et al.
Scientific reports, 6, 37115-37115 (2016-11-16)
SETD3 is a member of the protein lysine methyltransferase (PKMT) family, which catalyzes the addition of methyl group to lysine residues. Accumulating data suggest that PKMTs are involved in the regulation of a broad spectrum of biological processes by targeting
Articles
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Afficher tout
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC