Documents
81101
Supelco
Triéthylamine
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro Beilstein :
605283
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NB.21
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChropur
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
Point d'ébullition
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorption
cut-off at 250.0-280.0 nm
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylamine may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum.
  • HPLC determination of phospho- and sphingo-lipids in dairy products.
  • HPLC determination of amoxicillin in premixes.
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Analysis of phospho-and sphingolipids in dairy products by a new HPLC method
Rombaut R, et al.
Journal of Dairy Science, 88(2), 482-488 (2005)
An HPLC assay and a microbiological assay to determine levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum
Bottcher S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(2), 197-203 (2001)
Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC
Dousa M and Hosmanova R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 373-377 (2005)