Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
105228
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
≥99%
Synonyme(s) :
HFP, Hexafluoroisopropanol
5 G
68,90 €
25 G
81,00 €
100 G
276,00 €
500 G
1 000,00 €
68,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
68,90 €
25 G
81,00 €
100 G
276,00 €
500 G
1 000,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.04
Beilstein:
1841007
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥99%
68,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.275 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol est un solvant de la chimie des peptides en solution.[1] Ce solvant polaire fluoré à fort pouvoir ionisant facilite les réactions de type Friedel-Crafts, avec des réactifs covalents et en l'absence d'un catalyseur de type acide de Lewis[2] Il améliore également le rendement de la cycloaddition intramoléculaire [4+2] catalysée par le rhodium(I) des diènes alcynyliques liés par un éther et le rendement de la cycloaddition [5+2] des vinylcyclopropanes alcynyliques.[3] Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol catalyse l'époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d'hydrogène.[4]
Application
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol a été utilisé pour préparer des polymères de type méthacrylate fonctionnalisés par des groupements hexafluoroalcool destinés à des matériaux de lithographie/production de nano-motifs[5].
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Rita Sobreiro-Almeida et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109866-109866 (2019-07-28)
Kidney diseases are recognized as a major health problem, which affect 10% of the population. Because currently available therapies have many limitations, some tissue engineering strategies have been emerging as promising approaches in this field. In this work, porcine kidneys
Hexafluoroalcohol-functionalized Methacrylate Monomers for Lithographic/Nanopatterning Materials.
Sanders DP, et al.
Material Matters, 6(1), 1-7 (2011)
Kinetic Studies of Olefin Epoxidation with Hydrogen Peroxide in 1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoro-2-propanol Reveal a Crucial Catalytic Role for Solvent Clusters.
Berkessel A and Adrio JA.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 275-280 (2004)
Akio Saito et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6437-6443 (2006-08-12)
In fluorinated alcohols, the cationic Rh(I) species, which is derived from [Rh(COD)Cl]2 and AgSbF6, efficiently catalyzed intramolecular [4+2] cycloaddition reactions of ester-tethered 1,3-diene-8-yne derivatives. The catalytic system was also effective in intramolecular [5+2] cycloaddition reactions of ester-tethered omega-alkynyl vinylcyclopropane compounds.
Lewis acid catalyst free electrophilic alkylation of silicon-capped pi donors in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol.
Maxim O Ratnikov et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(50), 9739-9742 (2008-11-05)
Articles
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does this material have traces of trifluoroacetone, and if so what % or ppm?
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence of Trifluoroacetone.
      Helpful?
  4. It is supplied in a pressurized metal can in powder form, and once we store it in the refrigerator, it becomes a liquid. However, it doesn't seem to have a resealable container based on its appearance. Do you have any storage suggestions after opening it?
    1 answer
    1. This product is a liquid, with a melting point of ?4 °C and a density of 1.596 g/mL. The liquid is packaged in an amber glass bottle with a polypropylene screw cap. In order to preserve the quality of the product, as well as protect it from damage, the bottle is placed in a metal overpack can. This can is not under pressure. Dry material within the can is NOT the product, but is simply absorbent packing material should breakage occur.
      Helpful?
  5. Why is the pack size in grams when it is a liquid?
    1 answer
    1. This item is a neat or pure liquid that is sold by weight rather than volume. The melting/freezing point is approximately -4°C. The density of this material is 1.596 g/mL at 25 °C.
      Helpful?
  6. Is this product packaged under inert gas?
    1 answer
    1. This product is not stored under inert gas. The label recommends storing in the refrigerator prior to opening. This is to alleviate some of the built up pressure. Long term storage is at room temperature.
      Helpful?
  7. Is this material deuterated or normal? Please confirm
    1 answer
    1. This product is not deuterated. A deuterated version of this chemical is product number 411302: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/411302
      Helpful?
  8. Can Product 105228, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, be used as a solution phase peptide chemistry solvent?
    1 answer
    1. This product is a solution phase peptide chemistry solvent an that applications has been cited in literature.  A specific reference would be:  Biochem. 29, 2639 (1990).
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. What is Product 105228, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, soluble in?
    1 answer
    1. According to literature, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol is soluble in 100% ethanol (to 10% v/v), which will yield colorless solution, chloroform, and water.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review