Documents
80948
Supelco
Sulfate de sodium
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
99.0-101.0% (T)
Forme
solid
Qualité
LiChropur
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
884 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.1
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.