59510
Acide méthanesulfonique
suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (T)
32,60 €
About This Item
32,60 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (T)
Forme
liquid
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
APHA: ≤35
Indice de réfraction
n20/D 1.428-1.430
n20/D 1.429 (lit.)
pb
167 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
corresponds to standard for HPLC
Chaîne SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
372.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
189 °C - closed cup