Principaux documents
90335
Sigma-Aldrich
Triéthylamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
100 ML
46,20 €
250 ML
99,40 €
1 L
293,00 €
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
46,20 €
250 ML
99,40 €
1 L
293,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Beilstein:
605283
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
ion chromatography: suitable
pb:
88.8 °C (lit.)
Pression de vapeur:
51.75 mmHg ( 20 °C)
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Durée de conservation
36 mo.
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
Résidus d'évap.
≤0.003%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pb
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorption
cut-off at 278 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La triéthylamine (TEA) est une amine tertiaire aliphatique.
Application
La triéthylamine a été utilisée pour fixer un groupe n-hydroxysuccinimide (NHS) à la surface d'une pointe traitée avec une amine. Elle a également été employée comme catalyseur basique d'acylation.
Actions biochimiques/physiologiques
Dans le toluène additionné de TEA, la triéthylamine (TEA) peut jouer un double rôle de base et d'agent solubilisant pour faciliter les réactions.
La triéthylamine, un modificateur de phase mobile, est utilisée dans la séparation des molécules acides, basiques et neutres par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC). Elle améliore la résolution des acides aminés et des amides d'acides aminés en supprimant les traînées, et améliore la stabilité des médicaments et autres composés.
Autres remarques
Constituant d′un système tampon volatil dans l′analyse HPLC avec échange d′ions d′oligonucléotides[1]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J M Munholland et al.
Analytical biochemistry, 178(2), 320-323 (1989-05-01)
A volatile buffer has been adapted for use with ion-exchange high-performance liquid chromatography in the analysis and preparation of oligonucleotides. The system employs a commercial weakly basic anion-exchange column containing a DEAE-derivatized silica gel and eluted with a volatile buffer
Javier Sotres et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 9(4), 590-599 (2008-02-26)
Atomic force microscopy is a technique capable to study biological recognition processes at the single-molecule level. In this work we operate the AFM in a force-scan based mode, the jumping mode, where simultaneous topographic and tip-sample adhesion maps are acquired.
Sumanta Kumar Padhi et al.
Inorganic chemistry, 51(15), 8091-8102 (2012-07-26)
Cyclometalated ruthenium complexes having C(^)N and N(^)C type coordinating ligands with NAD(+)/NADH function have been synthesized and characterized by spectroscopic methods. The variation of the coordinating position of σ-donating carbon atom leads to a drastic change in their properties. Both
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method
Hannah Coyle et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(4), 335-359 (2014-07-08)
The aim of this study was to assess the efficacy of cognitive training, specifically computerized cognitive training (CCT) and virtual reality cognitive training (VRCT), programs for individuals living with mild cognitive impairment (MCI) or dementia and therefore at high risk
Protocoles
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.