Principaux documents
5.43839
Supelco
Phosphate de potassium dibasique
anhydrous for HPLC LiChropur
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium dibasic, Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
100 G
130,00 €
250 G
283,00 €
130,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
130,00 €
250 G
283,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
231-834-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
130,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
1600 g/L
Densité
2.44 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700‑1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable