Documents
471283
Sigma-Aldrich
Triéthylamine
≥99.5%
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro Beilstein :
605283
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
≤0.1% (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
Point d'ébullition
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 112 g/L at 20 °C
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
La triéthylamine (TEA, Et3N) est une amine aliphatique. Son ajout à la matrice utilisée pour la spectrométrie de masse par MALDI (matrix assisted laser desorption/ionization) permet de produire des matrices liquides transparentes dotées de meilleures capacités de résolution spatiale dans l′imagerie de spectrométrie de masse par MALDI. Une procédure de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec espace de tête pour le dosage de la triéthylamine dans les ingrédients pharmaceutiques actifs a été publiée. Le coefficient de viscosité de la vapeur de triéthylamine a été mesuré sur une plage de densités et de températures.
Application
La triéthylamine a été utilisée dans la synthèse :
  • de la 5′-diméthoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-désoxyuridine
  • de la 3′-(2-cyanoéthyl)diisopropylphosphoramidite-5′-diméthoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-désoxyuridine
  • de la polyéthylènimine 600-β-cyclodextrine (PEI600-β-CyD)
Elle peut être utilisée comme catalyseur homogène dans la préparation du dicarbonate de glycérol, par réaction de transestérification entre le glycérol et le carbonate de diméthyle (DMC).
Conditionnement
18 l conditionnés en fûts en acier à dessus non amovible ; 100 ml, 500 ml, 2 l, 6 × 500 ml, 4 l conditionnés en flacons en verre ; 200 l conditionnés en bouteilles en acier Kilo-Lab®
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
En option
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Synthesis of glycerol 1,2-carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl carbonate using triethylamine as a facile separable homogeneous catalyst.
Ochoa-Gomez JR, et al.
Green Chemistry, 14(12), 3368-3376 (2012)
GC quantification of cyclopropylamine, diethylamine and triethylamine in active pharmaceutical ingredients.
Raghuram P, et al.
Chromatographia, 71(9-10), 963-966 (2010)
Transparent triethylamine-containing MALDI matrices.
Rubakhin SS and Sweedler JV.
Israel J. Chem., 47(2), 185-193 (2007)
Nicholas J Greco et al.
Nature protocols, 2(2), 305-316 (2007-04-05)
We describe procedures for the synthesis of a fluorescent pyrimidine analog and its site-specific incorporation into a DNA oligomer. The 5'-protected and 3'-activated nucleoside 4 is synthesized in three steps with an overall yield of 40%. Site-specific incorporation into a
The viscosity of triethylamine vapor at low densities and in the saturated vapor phase.
Teske V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 293(2), 190-195 (2010)