Documents
5.43808
Supelco
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51242002
Numéro de classement CE :
200-580-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide acétique, for HPLC LiChropur
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (alkalimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Aceticacid 100% is a high-purity chemical reagent used for high-performance liquidchromatography (HPLC) applications. It is used as a mobile phase modifier orsolvent additive to adjust the pH and enhance the separation of analytes.
Application
Acetic acid 100% can be used to adjust the pH of the sodium heptane sulfonate solution for the subsequent analysis of aciclovir and ganciclovir in human plasma by liquid chromatography–spectrofluorimetric method.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Les clients ont également consulté
Analysis of phenolic constituents of biological interest in red wines by high-performance liquid chromatography
Lopez M, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2) (2001)
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.