Principaux documents
63961
Supelco
Triéthylamine hydrochloride
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
50 G
94,30 €
94,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
94,30 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.65
Beilstein:
3906409
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
94,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.0-101.0% (AT)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤1.0% water
Pf
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable