T0886
Triéthylamine
≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Durée de conservation
3 yr
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
≤0.5% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a hydrogen donor for the polymerization of various monomers
- to catalyze silanization
- in the synthesis of the Cy3-Alexa647 heterodimer
- in the synthesis of methacrylated solubilized decellularized cartilage
Actions biochimiques/physiologiques
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter