Merck
ERMAD456IFCC
Pankreas-Alpha-Amylase in Puffer
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
€ 218,00
€ 218,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 218,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 218,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)