Wichtige Dokumente
BP278
Pentagastrin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
N-t-Boc-β-Ala-Trp-Met-Asp-Phe amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pentagastrin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C37H49N7O9S/c1-37(2,3)53-36(52)39-16-14-30(45)41-28(19-23-21-40-25-13-9-8-12-24(23)25)34(50)42-26(15-17-54-4)33(49)44-29(20-31(46)47)35(51)43-27(32(38)48)18-22-10-6-5-7-11-22/h5-13,21,26-29,40H,14-20H2,1-4H3,(H2,38,48)(H,39,52)(H,41,45)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,49)(H,46,47)
InChIKey
NEYNJQRKHLUJRU-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)