Merck
N5764
Nisin aus Lactococcus lactis
potency: ≥900 IU/mg
Synonym(e):
Nisin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 64,30
5 G
€ 179,00
25 G
€ 652,00
€ 64,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C143H230N42O37S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3354.07
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C143H230N42O37S7/c1-24-69(11)105(148)135(213)162-82(27-4)118(196)174-94-58-225-59-95(175-123(201)89(48-67(7)8)169-115(193)74(16)158-138(216)107(70(12)25-2)180-132(94)210)133(211)184-112-79(21)229-61-96(160-104(190)56-152-134(212)100-38-34-44-185(100)142(112)220)128(206)164-84(36-29-32-42-145)120(198)182-109-76(18)226-60-97(161-103(189)55-151-117(195)85(39-45-223-22)165-122(200)88(47-66(5)6)168-113(191)72(14)156-102(188)54-153-136(109)214)129(207)171-92(51-101(147)187)125(203)166-86(40-46-224-23)119(197)163-83(35-28-31-41-144)121(199)183-110-77(19)228-63-99-130(208)170-90(49-80-52-149-64-154-80)124(202)176-98(62-227-78(20)111(141(219)177-99)181-116(194)75(17)159-140(110)218)131(209)173-93(57-186)127(205)179-108(71(13)26-3)139(217)172-91(50-81-53-150-65-155-81)126(204)178-106(68(9)10)137(215)157-73(15)114(192)167-87(143(221)222)37-30-33-43-146/h27,52-53,64-72,75-79,83-100,105-112,186H,15-16,24-26,28-51,54-63,144-146,148H2,1-14,17-23H3,(H2,147,187)(H,149,154)(H,150,155)(H,151,195)(H,152,212)(H,153,214)(H,156,188)(H,157,215)(H,158,216)(H,159,218)(H,160,190)(H,161,189)(H,162,213)(H,163,197)(H,164,206)(H,165,200)(H,166,203)(H,167,192)(H,168,191)(H,169,193)(H,170,208)(H,171,207)(H,172,217)(H,173,209)(H,174,196)(H,175,201)(H,176,202)(H,177,219)(H,178,204)(H,179,205)(H,180,210)(H,181,194)(H,182,198)(H,183,199)(H,184,211)(H,221,222)/b82-27+/t69-,70-,71-,72-,75-,76?,77?,78?,79?,83-,84+,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,105-,106-,107-,108-,109+,110-,111-,112-/m0/s1
SMILES string
[H]N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N\C(=C\C)C(=O)N[C@H]1CSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C(=C)NC(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2[C@H](C)SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C2=O)C(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]4[C@@H](C)SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC4=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@H]5[C@H](C)SC[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC5=O)[C@H](C)SC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc7cnc[nH]7)NC6=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc8cnc[nH]8)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI key
NVNLLIYOARQCIX-ILAIHEEGSA-N
form
powder
potency
≥900 IU/mg
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
B012511702C1511
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
potency
≥900 IU/mg
potency
-
potency
-
potency
-
General description
Chemische Struktur: Peptid
Application
Nisin ist ein polyzyklisches Lantibiotikum und wird von Lactococcus lactis produziert. Es wird häufig für die Nahrungsmittelkonservierung verwendet. Außerdem wird es in Zellkulturen als Selektionsmittel zur Isolierung von gramnegativen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen genutzt. Nisin wird in Bioassays zur Erforschung der posttranslationalen Modifikation eingesetzt.[1]
Zur Bildung gezielter Poren in Zellmembranen, die von Lipid II vermittelt werden. Zur Erforschung der Assemblierung und Stabilität von Nisin-Lipid-II-Porenkomplexen.
Biochem/physiol Actions
Nisin bindet an Zellwandvorläufer-Lipide von Bakterien und stört die Zellwandbildung. Nisin verändert die Zellmembran, was zu einem Austreten von zytoplasmischen Bestandteilen und der Zerstörung des Protonengradienten führt.[1]
Nisin ist ein Antibiotikum mit bakterizider Wirkung. Es bindet an den Lipid-A-Abschnitt bakterieller Lipopolysaccharide und induziert die Porenbildung in den Membranen von Kortexzellen aus exzidierten Sorghumwurzeln.
Wirkungsweise: Bindet an die Zytoplasmamembran und beeinflusst ihre Durchlässigkeit.
Antimikrobielles Spektrum: Gramnegative und grampositive Bakterien (Chelator wie z. B. EDTA erforderlich).
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Gewicht der Gesamtfestkörper
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Des Field et al.
PloS one, 7(10), e46884-e46884 (2012-10-12)
Nisin is a bacteriocin widely utilized in more than 50 countries as a safe and natural antibacterial food preservative. It is the most extensively studied bacteriocin, having undergone decades of bioengineering with a view to improving function and physicochemical properties.
Michaela Wenzel et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(11), 5749-5757 (2012-08-29)
Mersacidin, gallidermin, and nisin are lantibiotics, antimicrobial peptides containing lanthionine. They show potent antibacterial activity. All three interfere with cell wall biosynthesis by binding lipid II, but they display different levels of interaction with the cytoplasmic membrane. On one end
Paul D Cotter
Bioengineered, 3(6), 313-319 (2012-08-28)
While the bacteriocin Nisin has been employed by the food industry for 60 y, it remains the only bacteriocin to be extensively employed as a food preservative. This is despite the fact that the activity of Nisin against several food
Olli Koponen et al.
Microbiology (Reading, England), 148(Pt 11), 3561-3568 (2002-11-13)
Nisin produced by Lactococcus lactis subsp. lactis is a 34-residue antibacterial polypeptide and belongs to a group of post-translationally modified peptides, lantibiotics, with dehydrated residues and cyclic amino acids, lanthionines. These modifications are supposed to be made by enzymes encoded
Qi Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(45), 18361-18366 (2012-10-17)
Lanthionine-containing peptides (lanthipeptides) are a family of ribosomally synthesized and posttranslationally modified peptides containing (methyl)lanthionine residues. Here we present a phylogenomic study of the four currently known classes of lanthipeptide synthetases (LanB and LanC for class I, LanM for class
Artikel
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this product ,nisin powder concentration: 2.5% (w/w) or pure nisin ?
    1 answer
    1. Please see the composition of this product below:
      Nisin - 2.5%
      Sodium Chloride - 90%
      Protein - 4%
      Carbohydrate - 1.5%
      Moisture - 2%
      Helpful?
  3. What is the production strain of this product? Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC 11454?
    1 answer
    1. The subclass of Lactococcus lactis is not provided.
      Helpful?
  4. Is It Food grade E234
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. The product is not food grade material.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Bonjour, Avec quoi peut on re-suspendre ce produit? Peut on le stocker après re-suspension? Merci par avance
    1 answer
    1. The solubility has not been tested. However, several literature sources indicate that this material is soluble in dilute acids. Solubility was quite high at low pH (57 mg/ml at pH 2) and much lower at high pH (0.25 mg/ml at pH 8 to 12). Dissolving the compound in water is not recommended. In addition, the product may also be soluble in DMSO with gentle warming and ultrasonication, up to at least 5 mg/mL. This information has not been validated. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC184764/
      Helpful?
  7. Does Product No  N5764, Nisin contain denatured milk solids?
    1 answer
    1. This product does not contain any milk solids