Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,80 |
125000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 321,00 |
500000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 714,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥8.0 units/mg solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
specific activity
≥8.0 units/mg solid
contains
dextrin as extender
storage temp.
−20°C
General description
Application
ββ-Galactosidase aus Aspergillus oryzae wird wie folgt verwendet:
- Bei der In-vitro-Kernspinresonanz (NMR)
- Als Standard im β-Galactosidase-Assay zum Bestimmen der Konzentration von zellassoziierter β-Galactosidase
- Zum Modifizieren von Zuckerrückständen auf der Oberfläche der mutierten Schleimzellen zur Untersuchung der Anhaftungseigenschaften
- Zur enzymatischen Hydrolyse von Lactose
- Für die Umkehrphasen(RP)-Adsorption
- Bei der Hydrolyse von Molkelactose
Biochem/physiol Actions
β-Galactosidase agiert auf den terminalen β-D-Galactosylanteilen von Disacchariden, Glykokonjugaten und Polysacchariden. Es ist bei der Vermittlung von Transglycosylierungsreaktionen wie z. B. der Synthese von Galactooligosacchariden (GOS) nützlich. β-Galactosidasen können für glykobiologische und biotechnologische Applikationen verwendet werden.
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol Lactose pro Minute bei einem pH-Wert von 4,5 und 30 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥8.0 units/mg solid | description Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥500 units/mg protein | description aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ≥8.0 units/mg solid | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein (biuret) |
| form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| contains dextrin as extender | contains - | contains - | contains - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?