Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 600,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
EXtrelut® NT 20, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample size)
Quality Segment
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Simultaneous determination of ethyl carbamate and chloropropanols in flavorings by gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry: In dieser Studie wurde Extrelut NT 20 für die Festphasenextraktion bei der Analyse flüchtiger Verbindungen mit Hervorhebung seiner Effektivität bei komplexen Probenvorbereitungen eingesetzt (Xu et al., 2013).
- Determination of 10 heterocyclic aromatic amines in beef jerky by high performance liquid chromatography: Extrelut NT 20 wurde zur Extraktion aromatischer Amine aus verarbeiteten Lebensmittelproben verwendet, was seine Einsatzmöglichkeiten in Anwendungen zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit demonstriert (Wan et al., 2012).
- Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry: Diese Studie zeigt die Anpassungsfähigkeit von Extrelut NT 20 bei der Optimierung der Vorbereitungsschritte für die Analyse von Umweltkontaminanten (Racamonde et al., 2011).
- Confirmatory analysis of acetylgestagens in plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Die Verwendung von Extrelut NT 20 in dieser Studie unterstreicht seine entscheidende Rolle bei der präzisen und zuverlässigen Messung pharmazeutischer Verbindungen in biologischen Matrizes (Mortensen und Pedersen, 2007).
- Simultaneous quantitative analysis of ketanserin and ketanserinol in plasma by RP-HPLC with fluorescence detection: Demonstriert die Anwendung von Extrelut NT 20 in der therapeutischen Arzneimittelüberwachung zur Gewährleistung genauer pharmakokinetischer Bewertungen (Yassen et al., 2003).
Analysis Note
Reinheitstest
- Extinktion 280 nm:
≤ 0,040
- Extinktion 250 nm: ≤ 0,080
- Extinktion 230 nm: ≤ 0,130
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) supported liquid extraction (SLE): suitable | technique(s) supported liquid extraction (SLE): suitable | technique(s) supported liquid extraction (SLE): suitable | technique(s) supported liquid extraction (SLE): suitable |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c