Wichtige Dokumente
V0627
Valinomycin
≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
[(D-Val-L-Lac-Val-D-HyV)(3)](cycl.) (L-Lac: L-Milchsäure, D-HyV: D-α-Hydroxy-isovaleriansäure)
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ≥50 mg/mL
H2O: insoluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChIKey
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Anwendung
- to equilibrate intracellular pH and extracellular pH of 5 (and 6-)-carboxyfluorescein succinimidyl ester (cFSE) in Escherichia coli strain B23[3]
- as an ionophore to equilibrate intracellular pH and extracellular pH of lactic acid bacteria (LAB) strains[4]
- to establish the desired pH for acid-base transition and formation of K+-valinomycin diffusion potential[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)