Merck
59660-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Synonym(e):
HPLC Guard Cartridge System
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Supelguard Vorsäulenhalter, Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 ea fittings included
Methode(n)
HPLC: suitable
Kompatibilität
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon