Fortfahren mit
59564
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel high purity, spherical
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL LC-18 Supelguard-Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
parameter
<70 °C temp. range
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix
silica gel high purity, spherical
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect LC-18, LC-PAH
separation technique
reversed phase
General description
Die Vorsäulen werden vor der Analysesäule positioniert, um diese zu schützen und zu verhindern, dass schädliche Materialien in diese eindringen. Darüber hinaus fungieren sie unterstützend zum Inlinefilter und prüfen den Filter auf Leckstellen. Kurze Kartuschen, die in den Kartuschenhalter eingebracht werden, eignen sich am besten.
Application
Die Kartusche SUPELCOSIL LC-18 Supelguard wird als Vorsäule für Supelcosil-LC-18-HPLC-Säulen zur Analyse von Glucosetetrasacchariden in Blut- und Urinproben mittels HPLC-Elektrospray-Ionisierung-Massenspektrometrie (HPLC-ESI-MS) eingesetzt. Sie eignet sich auch zur Analyse polarer Verbindungen in nichtpolaren Matrizen mittels Gaschromatographie-Abscheidung.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5961359564C3059562
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C8 (octyl) phase, C8 (RP8)
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
L × I.D.
2 cm × 3 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L7
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)