Fortfahren mit
505129
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm HPLC Guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) bonding phase
Pore size:
180 Å
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Discovery® C18 Supelguard Vorsäulen-Kartusche, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect Discovery C18
separation technique
reversed phase
General description
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridges [Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm] contain a Discovery® packing, in a 2 cm stainless steel body, enclosed by polyether ether ketone (PEEK) encapsulated stainless steel frits (2 μm porosity). A Supelguard kit (one cartridge, a stand-alone holder, tubing, and 2 nuts and ferrules) enables one to use the cartridge with any analytical column. A direct-connect guard cartridge holder can directly connect a Supelguard cartridge to a Supelco analytical column. 3.0 mm cartridges are available in packs of two only-purchase a stand-alone or modular holder separately. Low volume 3.0 mm ID cartridges are a good choice for protecting an analytical column containing 3 μm particles.
Other Notes
Das Kit enthält eine Kartusche, einen Stand-Alone-Halter, ein Stück Rohrleitung und zwei Verschraubungen mit Ferrules.
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
505137505161505188
description
Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
description
Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) bonding phase
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding phase, C18 (RP18)
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)